Learn More
Thermo Scientific™ Pipette multicanale Finnpipette™ F2
GREENER_CHOICE
È possibile garantire la massima accuratezza e precisione grazie a un meccanismo AVG (Advanced Volume Gearing), ovvero un meccanismo modulare di regolazione dei volumi separato che ottimizza le prestazioni.
1030.00€ - 1570.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Product Line Finnpipette™ F2
Tipo Pipette
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Numero di canali Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Numero di canali Prezzo Quantità e disponibilità  
11897371
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4662000
μ 8
1030.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11807381
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4662010
Da 5 a 50 µl 8
1325.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10125483
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4662020
Da 10 a 100 μl 8
1325.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10339263
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4662030
Da 30 a 300 µl 8
1030.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11847381
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4662040
μ 12
1109.99€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10305854
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4662050
Da 5 a 50 µl 12
1495.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11867381
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4662060
Da 10 a 100 μl 12
1495.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11877381
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4662070
Da 30 a 300 µl 12
1495.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11887381
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4662080
μ 16
1187.76€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10598554
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4662090
Da 5 a 50 µl 16
1570.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Garantisce un elevato livello di accuratezza e precisione. Le pipette multicanale Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 comprendono un meccanismo AVG (Advanced Volume Gearing), ovvero un meccanismo modulare di regolazione dei volumi separato che ottimizza le prestazioni. Le pipette multicanale sono disponibili nei modelli a 8, 12 e 16 canali e in un'ampia gamma di volumi. Inoltre i modelli a volume ridotto presentano la funzione di erogazione potenziata per la massima precisione di trasferimento dei volumi più contenuti.
Caratteristiche:
  • Ampio display Ergovisio con numeri bianchi su sfondo nero per una maggiore visibilità
  • Pulsante di pipettaggio a doppia azione; la parte superiore girevole evita l'involontaria alterazione del volume
  • L'azione di pipettaggio leggera e regolare consente di ottenere migliori risultati nell'uso prolungato
  • Il pistone a erogazione potenziata con volumi fino a 50 μl garantisce l'erogazione di microgocce
  • Completamente autoclavabile; è possibile sterilizzare in autoclave l'intero pipettatore
  • Ampio e comodo poggiadito
  • Spazio per l'etichetta di identificazione personale
Garanzia: 5 anni con registrazione online.
Specifica
Specifica
Autoclavable
Finnpipette™ F2
Pipette
Documenti
Product Certifications
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pipette multicanale Finnpipette™ F2