Learn More
Thermo Scientific™ Pipette multicanale Finnpipette™ F2
È possibile garantire la massima accuratezza e precisione grazie a un meccanismo AVG (Advanced Volume Gearing), ovvero un meccanismo modulare di regolazione dei volumi separato che ottimizza le prestazioni.
Marca: Thermo Scientific™ 4662010
830.38 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21925" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30600kg
Descrizione
Garantisce un elevato livello di accuratezza e precisione. Le pipette multicanale Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 comprendono un meccanismo AVG (Advanced Volume Gearing), ovvero un meccanismo modulare di regolazione dei volumi separato che ottimizza le prestazioni. Le pipette multicanale sono disponibili nei modelli a 8, 12 e 16 canali e in un'ampia gamma di volumi. Inoltre i modelli a volume ridotto presentano la funzione di erogazione potenziata per la massima precisione di trasferimento dei volumi più contenuti.
For decades, Thermo Scientific Finnpipette pipetting systems have delivered unmatched productivity and ergonomics across thousands of labs and applications worldwide.Finnpipette F2: Proven reliable for long-term intensive use
Rugged and Durable
Finnpipette F2 contains tough PVDF components that stand up to harsh chemicals and the damaging effects of UV light. Its rugged design withstands physical use without damage.
Fully autoclavable
Decontamination of the Finnpipette F2 is simple as there is no need to disassemble the F2 for autoclaving, minimizing disruption and downtime.
Maintenance is Easy
Simply detach the tip cone for efficient daily maintenance or decontamination when not using an autoclave.
Super Blow-out
150% increase in air boost to ensure efficient delivery of micro-volumes and prevent capillary action in 50μL models and below.
Wide Selection of Finntip Pipette Tips
Finntips are designed and manufactured expressly for Finnpipette models, enabling optimal performance, precision and accuracy.
CE marked
The Finnpipette F2 Pipette together with compatible Finntip tips is CE marked in accordance with IVD Directive in Europe.
5 Year Warranty
With convenient online registration, and may vary by country
Specifica
Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext | |
Autoclavable | |
8 | |
Pipette | |
0.02μL |
8 canali | |
Giallo | |
Finnpipette™ F2 | |
Da 5 a 50 µl | |
Yellow |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.