Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Variable Volume Single Channel Pipettes
Support every day pipetting in comfort and with ideal function using these manual variable volume pipettes.
360.00€ - 418.00€
Specifica
Modello | F3 |
---|---|
Numero di canali | 1 |
Product Line | Finnpipette™ F3 |
Tipo | Variable Volume Pipette |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11805231
![]() |
Thermo Scientific™
4640000 |
μ | Pink |
360.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11815231
![]() |
Thermo Scientific™
4640010 |
μ | Yellow |
360.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11825231
![]() |
Thermo Scientific™
4640020 |
2 to 20 μL | Turquoise |
360.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11835231
![]() |
Thermo Scientific™
4640030 |
2 to 20 μL | Yellow |
360.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11865231
![]() |
Thermo Scientific™
4640040 |
Da 10 a 100 μl | Yellow |
360.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11875231
![]() |
Thermo Scientific™
4640050 |
Da 20 a 200 μl | Yellow |
364.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11885231
![]() |
Thermo Scientific™
4640060 |
μ | Blue |
389.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11465568
![]() |
Thermo Scientific™
4640070 |
1 to 10 mL | Red |
418.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11845231
![]() |
Thermo Scientific™
4640080 |
5 to 50 μL | Turquoise |
360.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11855231
![]() |
Thermo Scientific™
4640090 |
5 to 50 μL | Yellow |
360.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11828783
![]() |
Thermo Scientific™
4640100 |
0.5 to 5 mL | Green |
388.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Variable Volume Single Channel Pipettes are comfortable to use, and provide ideal functionality in every day pipetting. The Finnpipette F3 pipette features a wide, color-coded supportive finger rest and ergonomic handle design. Finnpipette F3 pipettes are available in single and multichannel models.
Ergonomic Comfort
- Wide color-coded supportive finger rest for identification support and ergonomics
- Designed handle softly contours the shape of your hand
- Large Ergovisio Display for volume recognition
Ideal Function
- Durable handle material
- Double-action pipetting button; rotating upper part prevents accidental volume alteration
- Advanced volume gearing mechanism for enhanced precision and accuracy
- Super blow-out for efficient delivery of micro-size drops in 50ul models and below
Compatible with Finntip pipette tips, and other tip models
Specifica
F3 | |
1 | |
Finnpipette™ F3 | |
Variable Volume Pipette |