Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stands
Provide safe and convenient storage for manual and electronic pipettes using these stands, with options for single stand, F-stand, multi-stand, multichannel and carousel.
Marca: Thermo Scientific™ 9420320
69.78 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21745" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Provide safe and convenient storage for manual and electronic pipettes using Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stands. Available options include options for single stand, F-stand, multi-stand, multichannel and carousel.
Supporto Finnpipette F
- Può contenere sei pipette
- La robusta struttura a barre incrociate è dotata di alloggiamenti per la conservazione sicura delle singole pipette
- Indicato per modelli monocanale e multicanale
Supporto multicanale Finnpipette
- Supporto multiposizione
- Può contenere qualsiasi Finnpipette multicanale
- La pipetta può essere collocata in posizione verticale o orizzontale
- Ingombro ridotto
Supporto girevole Finnpipette
- Girevole, portatile
- Il coperchio trasparente protegge le pipette da contaminazioni
- Fornito con tre adattatori per pipette elettroniche Finnpipette Novus e cinque adattatori per pipette manuali Finnpipette
Supporto Finnpipette Novus
- Per una pratica conservazione delle pipette elettroniche Finnpipette Novus
- Accoglie facilmente i modelli Finnpipette Novus mono e multicanale
Specifica
Pipette Stand | |
Gray | |
3 |
Mini-supporto per pipette, grigio | |
3 pipette manuali |