Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stands
Provide safe and convenient storage for manual and electronic pipettes using these stands, with options for single stand, F-stand, multi-stand, multichannel and carousel.
12.85€ - 279.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11455748
|
Thermo Scientific™
9420400 |
Supporto F, supporto lineare, bianco | 6 pipette manuali |
133.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11769855
|
Thermo Scientific™
2206040 |
Finnpipette Shelf Hanger | Manual Pipette (1) |
12.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11478419
|
Thermo Scientific™
2209480 |
3 |
19.70€
1 set |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10319080
|
Thermo Scientific™
9420290 |
Supporto per pipette, grigio | 6 pipette manuali |
95.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11418419
|
Thermo Scientific™
9420320 |
Mini-supporto per pipette, grigio | 3 pipette manuali |
73.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11716135
|
Thermo Scientific™
9420340 |
Pipettes (6 Manual or 3 Electronic) |
279.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11726924
|
Thermo Scientific™
9420360 |
1 pipetta elettronica |
104.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11817391
|
Thermo Scientific™
9420390 |
Supporto per singola pipetta multicanale | 1 pipetta manuale multicanale |
30.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11488419
|
Thermo Scientific™
2209490 |
Finnpipette Novus Adapter for Carousel Stand | 1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12396512
|
Thermo Scientific™
9420030 |
Multichannel Single Pipette Multiposition Stand |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Provide safe and convenient storage for manual and electronic pipettes using Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stands. Available options include options for single stand, F-stand, multi-stand, multichannel and carousel.
Supporto Finnpipette F
- Può contenere sei pipette
- La robusta struttura a barre incrociate è dotata di alloggiamenti per la conservazione sicura delle singole pipette
- Indicato per modelli monocanale e multicanale
Supporto multicanale Finnpipette
- Supporto multiposizione
- Può contenere qualsiasi Finnpipette multicanale
- La pipetta può essere collocata in posizione verticale o orizzontale
- Ingombro ridotto
Supporto girevole Finnpipette
- Girevole, portatile
- Il coperchio trasparente protegge le pipette da contaminazioni
- Fornito con tre adattatori per pipette elettroniche Finnpipette Novus e cinque adattatori per pipette manuali Finnpipette
Supporto Finnpipette Novus
- Per una pratica conservazione delle pipette elettroniche Finnpipette Novus
- Accoglie facilmente i modelli Finnpipette Novus mono e multicanale