Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Finntip™ Flex™
Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ richiede meno forza per l'attacco e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI). Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione.
Marca: Thermo Scientific™ 94060810
148.80 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione. Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Specific agevola il collegamento e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI)
Benefits
- Excellent for single and multichannel pipetting
- Available in six volume ranges: 0.2-10 μL, 1-200 μL, 5-300 μL, 100-1000 μL, 50-1200 μL and 10mL
- Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized, 10 x 96 rack and they are certified to be free from DNA, DNase, RNase and Endotoxins
- Save space with refills
Softer Tip
- The soft tip reduces the amount of force needed to attach and eject tips, significantly lowering the risk of repetitive stress injury (RSI)
- It also ensures a better seal with the pipetter module, ensuring higher accuracy and precision
Specifica
Finntip Flex 1200, Non-Filtered, Non-sterile, Rack | |
Non-filtered | |
Turchese | |
3.4 in. | |
In rack | |
Turquoise | |
FinnTip Flex |
1200 μl | |
Non sterile | |
Finntip Flex 1200 | |
8.7 cm | |
960 tips | |
Thermo Scientific Finnpipette | |
Certified Quality |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Offerte speciali
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exclusive Promotion on Liquid Handling
Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!Codice sconto: 25076Scade: 2025-06-30
Days
73Hours
20Minutes
38Seconds
11
Periodo di garanzia limitato: Nell'ambito di tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita, il prodotto è coperto da garanzia per un periodo di novanta (90) giorni a partire dalla data di spedizione. Disclaimer to internal research use restriction: Eventuali limitazioni per l'acquirente all'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.