Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Finntip™ Flex™
GREENER_CHOICE
Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ richiede meno forza per l'attacco e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI). Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione.
Marca:  Thermo Scientific™ 94060520
55.28 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11842703
  • 79.30€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione. Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Specific agevola il collegamento e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI)
Vantaggi
  • Eccellenti per il pipettaggio multicanale e singolo
  • Disponibili in sei diverse capacità: μμμμμ
  • ×
  • Ricariche a ingombro ridotto
Puntale più morbido
  • Il puntale morbido agevola il collegamento e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI)
  • Garantisce inoltre la tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio assicurando maggiore accuratezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Finntip Flex 300, Non-Filtered, Non-sterile, Bulk
Non-filtered
Arancione
2.42 in.
BUlk
Arancione
Finntip Flex
μ
Non sterile
Finntip Flex 300
6.15cm
1000/Bag
Thermo Scientific™ Finnpipette™
Certified Quality
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto24156A0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data27/08/2024 Catalog Number94060520
Numero di lotto24093A0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data12/08/2024 Catalog Number94060520
Numero di lotto22272A0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data08/08/2023 Catalog Number94060520
Numero di lotto22217A0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/07/2023 Catalog Number94060520
Numero di lotto22221A0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data29/09/2022 Catalog Number94060520
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!
    Codice sconto: 25076
    Scade2025-06-30
    Days
    73
    Hours
    20
    Minutes
    38
    Seconds
    16
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    12
    Hours
    20
    Minutes
    38
    Seconds
    16
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Finntip™ Flex™ > Finntip™ Flex™ reload inserts; Volume: 5 to 300μL; Color code: Orange; Sterility: Non-sterile; Unit Size: bag of 1000 tips
Periodo di garanzia limitato: Nell'ambito di tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita, il prodotto è coperto da garanzia per un periodo di novanta (90) giorni a partire dalla data di spedizione. Disclaimer to internal research use restriction: Eventuali limitazioni per l'acquirente all'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.