Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipette Tips
Per un pipettaggio preciso e accurato. Questi puntali si avvalgono della nostra esperienza di manipolazione dei liquidi e sono caratterizzati da superfici uniformemente lisce e idrofobiche che impediscono il trattenimento dei liquidi.
Marca: Thermo Scientific™ 9401255
103.69 EUR valido fino al 2025-03-29
Usa il codice promo "24111" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Per un pipettaggio preciso e accurato. I puntali per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ vengono prodotti utilizzando materie prime di alta qualità e tecniche di stampaggio all'avanguardia. I puntali Finntip sono stati progettati utilizzando le nostre conoscenze in materia di manipolazione dei liquidi. I nostri impianti di produzione automatizzati e moderni e la nostra competenza ci consentono di produrre superfici uniformemente lisce e idrofobiche all'interno e all'esterno dei puntali, al fine di evitare la ritenzione dei liquidi.
Key Features:
- Smooth, uniform inner surface of the tips prevents liquid retention
- Available as Sterile or Non-sterile option
- Packaging options: racked, bulk bag or reload tower
- Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized rack
Proven quality
- Sterile options certified free of RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors, ATP and endotoxin contamination
Versatile Tip Range
- Volume range from 0.2 μL to 10 mL
- 96-format volumes: 10, 250, 300 and 1000 μL
- 384-format volumes: 20 and 50 μL
- Macro volumes: 5 mL and 10 mL
Immediate traceability
- Each tip rack has ink-jetted lot and volume information; the convenient color-coded racks make it easy to match the compatible Finnpipette with the corresponding Finntip pipette tip rack insert
- Color-coding visible in rack and reload packaging options
Note:
Availability may vary by country.
Specifica
Finntip 300, da 5 a 300 μl, 5.2 cm, arancione | |
Non-filtered | |
Arancione | |
Finntip 300 pacco ricarica | |
5.2 cm | |
Arancione | |
FinnTip |
300 μl | |
Non sterile | |
Tips and racks are made of polypropylene and can be autoclaved at 121 degrees Celsius, 1 bar (15 PSI) for 20 minutes. Please note that the packaging of Finntip Refills is not autoclavable. | |
2in. | |
Ricarica | |
Thermo Scientific Finnpipette 300 | |
Certified Quality |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.