missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Ciprofloxacin-d8 hydrochloride hydrate, Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15947492

Ciprofloxacin-d8 hydrochloride hydrate, Honeywell Fluka™

Codice prodotto. 15947492 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
10 mg
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

Codice prodotto. 15947492

Marca: Honeywell Fluka R126910MG

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

Analytical standard, reference material

Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:

  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

CAS 1216659-54-9 (anhydrous)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 10 mg
Da utilizzare con (applicazione) Antibiotics
Forma fisica Solid
Grado Analytical Standard
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Ciprofloxacin-d8 hydrochloride hydrate, Honeywell Fluka™ >

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato