Learn More
Danofloxacin-(methyl-d3), Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15900162
Danofloxacin-(methyl-d3), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15900162 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
10 mg
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15900162
Marca: Honeywell Fluka R121510MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 1217683-55-0
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 10 mg
Da utilizzare con (applicazione) Antibiotics
Forma fisica Solid
Grado Analytical Standard
Titolo del prodotto
Danofloxacin-(methyl-d3), Honeywell Fluka™ >