Learn More
3M™ First Base™ + Bump Cap
First Base™ + Bump Cap designed to provide limited head protection from bumps and minor lacerations from stationary objects. Patented flexible shell design manufactured from durable ABS plastic provides industrial bump protection to EN812.
335.14€ - 464.00€
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Product Type Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
17207690
Vedere i documenti
3M™
7100206581
Micro Peak Navy Blue
464.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17217690
Vedere i documenti
3M™
7100206582
Reduced Peak Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17227690
Vedere i documenti
3M™
7100206586
Standard Peak Black
464.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16863553
Vedere i documenti
3M™
7100206593
Standard Peak Royal Blue
447.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16873553
Vedere i documenti
3M™
7100207096
Micro Peak Gray
447.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17267680
Vedere i documenti
3M™
7100206559
447.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17267690
Vedere i documenti
3M™
7100208068
Reduced Peak Royal Blue
464.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17277680
Vedere i documenti
3M™
7100206560
464.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17287680
Vedere i documenti
3M™
7100206561
447.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17297680
Vedere i documenti
3M™
7100206562
Reduced Peak Black
464.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Provides industrial bump protection to EN812.
  • Flexible shell made with ABS plastic, can be removed for cleaning.
  • Airflow channels for ventilation.
  • Absorbent terry toweling sweatband.
  • Available in different peak lengths for a variety of applications.
  • Adjustable elastic strap for a personal fit.
  • Optional logo customization areas.
  • Available in different peak lengths for a variety of applications.
  • Adjustable elastic strap for a personal fit.
  • Belt clip accessory available.