Learn More
Fisher BioReagents™ exACTGene™ Control Primers
Optimized for routine PCR applications
12.60€ - 560.00€
Specifica
Content And Storage | -20°C |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fisher BioReagents™ exACTGene™ PCR kit |
Quantità | 1 Kit |
Concentrazione | 20μm |
Volume | 100μL |
Produktcode | Marke | Product Type | Quantità | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Product Type | Quantità | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10707034
|
Fisher BioReagents™
BP6118 |
Control Primer No. 3 | 1 Kit |
560.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10061553
|
Fisher BioReagents™
BP6116 |
Control Primer No. 1 | 1 Kit |
12.60€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11428293
|
Fisher BioReagents™
BP6117 |
Control Primer No. 2 | 1 Kit |
560.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Beschreibung
Spezifikation
-20°C | |
1 Kit | |
100μL |
Fisher BioReagents™ exACTGene™ PCR kit | |
20μm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisher BioReagents™ exACTGene™ Control Primers