Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Broth, Lennox (Granulated)
Used as a microbial growth medium for the cultivation of E. coli strains for the preparation of plasmid DNA and recombinant proteins.
Marca:  Fisher BioReagents™ BP9722-2
Codice prodotto. 11315992
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Directions for Media Preparation: Add 20g to 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water) then adjust pH to 7.2. Heat and frequently agitate to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes.
  • Provides a nutrient-rich environment to enable faster growth of E. coli
  • Format: Granulated powder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Granulated Powder
Bacterial Culture
Microbiology Media
2000 g
LB Broth, Lennox
Casein Peptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 5g/L
Poly Bottle
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • LB Broth, (Lennox L Broth)