Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Broth, Lennox (Granulated)
Used as a microbial growth medium for the cultivation of E. coli strains for the preparation of plasmid DNA and recombinant proteins.
71.37€ - 279.03€
Specifica
Forma Granulated Powder
Tipo di media LB Broth, Lennox
Formulazione Casein Peptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 5g/L
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Tipo di imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Tipo di imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
11315992
Vedere i documenti
Fisher BioReagents™
BP9722-2
2000 g Poly Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11305992
Vedere i documenti
Fisher BioReagents™
BP9722-500
500 g Poly Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Directions for Media Preparation: Add 20g to 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water) then adjust pH to 7.2. Heat and frequently agitate to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes.
  • Provides a nutrient-rich environment to enable faster growth of E. coli
  • Format: Granulated powder
Specifica
Specifica
Granulated Powder
LB Broth, Lennox
Casein Peptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 5g/L
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • LB Broth, (Lennox L Broth)