Learn More
Fisher BioReagents™ YPD Broth (Powder/Molecular Genetics)
28.01€ - 1230.00€
Specifica
Content And Storage | 4°C |
---|---|
Forma | Powder |
Grado | Molecular genetics |
Tipo di media | YPD Broth |
Product Type | Microbiology Media |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10306513
|
Fisher BioReagents™
BP2469-500 |
500 g | |||||||
10205163
|
Fisher BioReagents™
BP2469-100 |
100 g | |||||||
10797535
|
Fisher BioReagents™
BP2469-10 |
10,000 g | |||||||
10215163
|
Fisher BioReagents™
BP2469-2 |
2000 g | |||||||
Descrizione
Specifica
4°C | |
Molecular genetics | |
Microbiology Media |
Powder | |
YPD Broth |