Learn More
Fisherbrand™ Temperature Probe Accessory for FB705 Sonicator
For monitoring temperature of sensitive samples
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45000kg
Codice prodotto. 12921161
  • 137.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For monitoring temperature sensitive samples volumes
  • Can be used to monitor volumes from 1 - 1000mL
  • Temperature monitoring thermocouple bead on the end of a hermetically sealed wire
Specifica
Specifica
Thermocouple Probe
Ideal for monitoring temperature of samples >1mL and indirect sonication methods
FB 705 Sonic Dismembrator™