Learn More
Fisherbrand™ Temperature Probe Accessory for FB705 Sonicator
For monitoring temperature of sensitive samples
137.00€ - 196.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | FB 705 Sonic Dismembrator™ |
---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12911161
|
Fisherbrand™
|
Temperature Probe | Ideal for monitoring temperature of samples 100mL or larger |
196.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12921161
|
Fisherbrand™
|
Thermocouple Probe | Ideal for monitoring temperature of samples >1mL and indirect sonication methods |
137.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- For monitoring temperature sensitive samples volumes
Specifica
FB 705 Sonic Dismembrator™ |