Learn More
Fisherbrand™ accuflex™ Electrode Support
For accumet™ benchtop meters
Marca:  Fisherbrand™ 01X321801
Codice prodotto. 11510234
  • 111.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For accumet™ benchtop meters
  • Attaches to meter base with bracket supplied
  • Holds one micro electrode and three standard electrodes
  • Permits full up/down and left/right positioning of electrodes
  • Made of chemical-resistant plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Support Arm and Bracket
pH
Electrode support arm bracket for meter
Plastic
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ accuflex™ Electrode Support > Accuflex Electrode Support Arm