Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Glass Membrane Sodium Combination ISE
Combination ISE for determination of sodium ion concentration
Marca:  Fisherbrand™ 93X218749
Codice prodotto. 11580174
  • 664.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Used for Sodium testing in Meats, Fish, Dairy products, Fruit juices, Brewing water, Groundwater, Seawater, Soils, Body fluids
0.5 in.
15.8mm
Porous Ceramic
139.7mm
0 to 14
Combination ISE
BNC
12.7mm
SP138-500
5.5 in.
Epoxy Body
0 to 60°C
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ accumet™ Glass Membrane Sodium Combination ISE > 0 to 14pH Range