Learn More
Fisherbrand™ Elettrodi per pH/ATC combinati con struttura epossidica Fisherbrand™ accumet™ riempiti di liquido senza mercurio
Compatibile con TRIS, robusto e pratico
Marca: Fisherbrand™ 01X417061
231.07 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Elettrodo, soluzione di riempimento da 60 ml, flacone di conservazione elettrodi
Requires : Soluzione di riempimento richiesta: Cod. cat. SP138500.
Descrizione
Compatibile con TRIS, robusto e pratico
- Robusta struttura epossidica di misura standard
- Design a doppia giunzione per prevenire eventuali contaminazioni dell'elettrodo di riferimento; compatibile con applicazioni TRIS; senza mercurio
- Design con riempimento liquido per risposte rapide
- Giunzione in ceramica porosa, elettrodo di riferimento ad Ag/AgCl
- Sonda ATC incorporata
- Robusta struttura epossidica per impieghi sul campo o in impianti
- Ideale per uso portatile con campioni acquosi
- Il design a doppia giunzione elimina i problemi di misurazione e ostruzione nella ricerca con tamponi TRIS
Order Info
- Il codice 13-620-631 è destinato all'uso con misuratori da banco Fisher Scientific accumet serie Excel (XL), serie Research (AR) e serie Basic (AB15 e AB15 Plus)
- Il codice 13-620-AP61 è destinato all'uso con misuratori portatili Fisher Scientific accumet serie AP60 e AP100
- Chiusura con tappo terminale; membrana sempre inumidita e pronta
Specifica
Viola | |
Doppia, in ceramica porosa | |
0 to 14 | |
Elettrodo per pH/ATC combinato per titolazione | |
Applicazioni generiche di laboratorio e life science | |
Elettrodo, soluzione di riempimento da 60 ml, flacone di conservazione elettrodi | |
ATC | |
Da 0 a 80 °C | |
106 mm | |
12 mm |
BNC e ATC mini-fono | |
Resina epossidica | |
°° | |
KCl satura | |
Misuratore da banco Accumet serie Excel (XL), Research (AR) e Basic (AB15 e AB15 Plus) | |
Ag/AgCl | |
°° | |
4,1 poll. | |
0.47 in. |
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Dimensione file: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Dimensione file: 2.5 MB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
- Diversi produttori
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Elettrodi per pH/ATC combinati con struttura epossidica Fisherbrand™ accumet™ riempiti di liquido senza mercurio > w/BNC and Mini-phone ATC connectors