Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Temperature-Compensated Two-Cell Conductivity Probes, Mercury-Free
For use on accumet™ Excel (XL) series benchtop meters.
Marca:  Fisherbrand™
475.52 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 11530164
  • 640.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Includes: 8-pin connectors
Descrizione
Descrizione
For use on accumet™ Excel (XL) series benchtop meters
  • Immersion-type cell
  • Use in standard electrode holder: unique compact size is same as typical pH electrode
  • Built-in temperature sensors provide temperature-compensated readings
  • Epoxy body
Specifica
Specifica
10 cm-1
AB200, XL20, XL200, XL30, XL50, XL500, XL60, XL600 Benchtop Meters
Epoxy
Immersed in deionized water
Conductivity Probe
8-pin
1 to 200 mS/cm
2 Cell Conductivity