Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Temperature-Compensated Two-Cell Conductivity Probes, Mercury-Free
For use on accumet™ Excel (XL) series benchtop meters.
380.00€ - 640.00€
Specifica
Tipo | Conductivity Probe |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | AB200, XL20, XL200, XL30, XL50, XL500, XL60, XL600 Benchtop Meters |
Tipi di connettore | 8-pin |
Materiale | Epoxy |
Metodo di stoccaggio | Immersed in deionized water |
Includes: 8-pin connectors
Codice del prodotto | Marca | Costante di cella | Intervalli di misurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Costante di cella | Intervalli di misurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11530164
|
Fisherbrand™
|
10 cm-1 | 1 to 200 mS/cm |
640.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11550164
|
Fisherbrand™
|
1 cm-1 | 10.0 to 2,000 μS/cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
For use on accumet™ Excel (XL) series benchtop meters
- Immersion-type cell
- Use in standard electrode holder: unique compact size is same as typical pH electrode
- Built-in temperature sensors provide temperature-compensated readings
- Epoxy body
Specifica
Conductivity Probe | |
8-pin | |
Immersed in deionized water |
AB200, XL20, XL200, XL30, XL50, XL500, XL60, XL600 Benchtop Meters | |
Epoxy | |
2 Cell Conductivity |