Learn More
Fisherbrand™ Albero ed eliche resistenti alla corrosione per agitatori ad asta
Resistono ai prodotti chimici e ne prevengono l'accumulo.
489.00€ - 590.00€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) | 0.39 pollici |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 1 cm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agitatore verticale |
Tipo | Albero con elica |
Codice del prodotto | Marca | Diametro ventola (sistema imperiale) | Diametro ventola (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro ventola (sistema imperiale) | Diametro ventola (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15163007
|
Fisherbrand™
37020-9038 |
3.5 in | 8.89 cm | 18 in | 45.72 cm |
590.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15153007
|
Fisherbrand™
37020-9037 |
2.5 pollici | 6.35 cm | 12 pollici | 30.48 cm |
489.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Con rivestimento esterno in PTFE vergine spesso
- Nucleo interno in acciaio inossidabile rigido
- DE albero 10 mm x nucleo 1/4 poll.
- L'albero interno è di 1 pollici più lungo dell'involucro esterno; ciò consente il serraggio direttamente sulla sezione in acciaio inossidabile dell’albero
Specifica
0.39 pollici | |
1 cm | |
Agitatore verticale | |
Albero con elica |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Albero ed eliche resistenti alla corrosione per agitatori ad asta