Learn More
Fisherbrand™ Termometro per frigorifero Econo Traceable™, precisione: ±0.5 °C
Termometro per frigorifero economico con display di facile visualizzazione I termometri per frigorifero Fisher Scientific Econo Traceable sono ideali per il monitoraggio delle temperature in depositi, laboratori, uffici, cappe e armadi.
Marca:  Fisherbrand™ 90029-26
Codice prodotto. 11719765
  • 29.95€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Includes: Long-life, 1.5V silver-oxide battery
Descrizione
Descrizione
Fisher Scientific™ Econo Traceable Refrigerator Thermometers are ideal for monitoring temperatures in storerooms, labs, offices, hoods, and cabinets. With easy-view display.
  • Switchable °F/°C temperature range
  • Always-hold™ suction cup allows secure placement anywhere inside refrigerator; also supplied with Velcro™ fasteners
  • Display updates every 30 seconds; allows capturing reading without any effect from open refrigerator door
  • Easy-view, LCD digit height is 0.5 in.
  • Accuracy is ±1°C in the range of 0 to 25°C and ±1.5°C outside range; resolution of 0.1°
Order Info
Dimensioni: 1 x 2.5 x 0.37 poll. (2.5 x 6.4 x 1.1 cm); Peso: 0.5 once (14.17g)
Certifications
Certificato Traceable con numero di serie individuale fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Specifica
0.39 x 1 x 2.5 pollici (1 x 2.5 x 6.4 cm)
2,5 in.
Batteria all’ossido di argento da 1.5 V
0,1 °C
10 g
Termometro Econo Traceable Ultra
131°F
14.2°F
Da 14,2 ° a 131 °F
±0,5 °C
2.5 cm
Monitoraggio della temperatura in depositi, laboratori, uffici, cappe e armadi
6.4 cm
1 cm
0,5 once
1 pollici
0,39 in.
55°C
-10°C
Da -9.9° a +55 °C
Digital LCD