Learn More
Fisherbrand™ Termometro per frigorifero Econo Traceable™, precisione: ±0.5 °C
Termometro per frigorifero economico con display di facile visualizzazione I termometri per frigorifero Fisher Scientific Econo Traceable sono ideali per il monitoraggio delle temperature in depositi, laboratori, uffici, cappe e armadi.
18.05€ - 29.95€
Specifica
Certificazione/Conformità | DNV, ISO 17025, A2LA |
---|---|
Dimensioni (L x P x A) | 0.39 x 1 x 2.5 pollici (1 x 2.5 x 6.4 cm) |
Da utilizzare con (applicazione) | Monitoraggio della temperatura in depositi, laboratori, uffici, cappe e armadi |
Altezza (sistema imperiale) | 2,5 in. |
Altezza (sistema metrico) | 6.4 cm |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Temperature Range (Metric) | Accuracy | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Temperature Range (Metric) | Accuracy | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11812592
|
Fisherbrand™
90029-20 |
Termometro Econo Traceable | Da -9.9° a +55 °C | ±1 °C |
18.05€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11719765
|
Fisherbrand™
90029-26 |
Termometro Econo Traceable Ultra | Da -9.9° a +55 °C | ±0,5 °C |
29.95€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Fisher Scientific™ Econo Traceable Refrigerator Thermometers are ideal for monitoring temperatures in storerooms, labs, offices, hoods, and cabinets. With easy-view display.
- Intervallo di temperatura commutabile tra °F/°C
- La ventosa always-hold™ garantisce un posizionamento sicuro in qualsiasi punto all'interno del frigorifero; fornito inoltre con chiusure con Velcro™
- Il display si aggiorna ogni 30 secondi; acquisendo le letture senza alcun effetto all'apertura dello sportello del frigorifero
- LCD di facile lettura con cifre alte 0.5 poll.
- Precisione di lettura ±1 °C nell'intervallo compreso tra 0 e 25 °C e ±1.5 °C al di fuori dell'intervallo; risoluzione di 0.1°
Order Info
Dimensioni: 1 x 2.5 x 0.37 poll. (2.5 x 6.4 x 1.1 cm); Peso: 0.5 once (14.17g)
Certifications
Certificato Traceable con numero di serie individuale fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
DNV, ISO 17025, A2LA | |
Monitoraggio della temperatura in depositi, laboratori, uffici, cappe e armadi | |
6.4 cm | |
1 cm | |
0,5 once | |
1 pollici | |
131°F | |
14.2°F | |
Da 14,2 ° a 131 °F | |
Digital LCD |
0.39 x 1 x 2.5 pollici (1 x 2.5 x 6.4 cm) | |
2,5 in. | |
Batteria all’ossido di argento da 1.5 V | |
0,1 °C | |
10 g | |
0,39 in. | |
55°C | |
-10°C | |
Da -9.9° a +55 °C | |
2.5 cm |