Learn More
Fisherbrand™ Termometro per frigorifero Econo Traceable™, precisione: ±0.5 °C
Termometro per frigorifero economico con display di facile visualizzazione I termometri per frigorifero Fisher Scientific Econo Traceable sono ideali per il monitoraggio delle temperature in depositi, laboratori, uffici, cappe e armadi.
Marca: Fisherbrand™ 90029-20
Includes: Long-life, 1.5V silver-oxide battery
Descrizione
Fisher Scientific™ Econo Traceable Refrigerator Thermometers are ideal for monitoring temperatures in storerooms, labs, offices, hoods, and cabinets. With easy-view display.
- Switchable °F/°C temperature range
- Always-hold™ suction cup allows secure placement anywhere inside refrigerator; also supplied with Velcro™ fasteners
- Display updates every 30 seconds; allows capturing reading without any effect from open refrigerator door
- Easy-view, LCD digit height is 0.5 in.
- Accuracy is ±1°C in the range of 0 to 25°C and ±1.5°C outside range; resolution of 0.1°
Order Info
Dimensioni: 1 x 2.5 x 0.37 poll. (2.5 x 6.4 x 1.1 cm); Peso: 0.5 once (14.17g)
Certifications
Certificato Traceable con numero di serie individuale fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
DNV, ISO 17025, A2LA | |
Monitoraggio della temperatura in depositi, laboratori, uffici, cappe e armadi | |
6.4 cm | |
1 cm | |
0,5 once | |
1 pollici | |
0,39 in. | |
55°C | |
-10°C | |
Da -9.9° a +55 °C | |
Digital LCD |
0.39 x 1 x 2.5 pollici (1 x 2.5 x 6.4 cm) | |
2,5 in. | |
Batteria all’ossido di argento da 1.5 V | |
0,1 °C | |
10 g | |
Termometro Econo Traceable | |
131°F | |
14.2°F | |
Da 14,2 ° a 131 °F | |
±1 °C | |
2.5 cm |