Learn More
Fisherbrand™ Bagni a secco con controllo digitale/blocchi riscaldanti Isotemp™ Codice prodotto.: 15397928
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Bagni a secco con controllo digitale/blocchi riscaldanti Isotemp™
Codice prodotto. 15397928 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
2 Blocks, 200/240 V, 50/60 Hz (CN, UE, UK)
Click to view available options
No. of Places:
1 blocco
2 Blocks
4 Blocks
Requisiti elettrici:
200/240 V, 50/60 Hz (CN, UE, UK)
Codice prodotto. 15397928
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
L'unità deve essere ordinata con i blocchi
Aumenta la versatilità del laboratorio
I bagni a secco digitali/riscaldatori a blocchi Fisherbrand™ Isotemp aumentano la versatilità del laboratorio grazie a una vasta gamma di configurazioni con blocchi modulari intercambiabili per varie esigenze applicative. Per varie applicazioni, da quelle di base a quelle più avanzate, con una temperatura massima di 130 °C, un timer e disponibilità di formati a 1, 2 e 4 blocchi.
  • Controlli digitali e visualizzazione di ora e temperatura
  • Sonda interna avanzata di rilevamento della temperatura per un controllo e una precisione termica di livello eccezionale
  • Preciso controllo della temperatura con il circuito PID
  • La calibrazione della temperatura consente di portare la temperatura al valore desiderato
  • Il timer consente all'operatore di monitorare con precisione il tempo di riscaldamento
  • L'ampia gamma di blocchi riscaldanti intercambiabili in lega di alluminio garantisce versatilità e agevola le operazioni di pulizia e disinfezione
  • Robusta struttura del corpo in acciaio con rivestimento in polvere epossidica
  • Il dispositivo integrato di protezione dalla sovratemperatura garantisce la sicurezza del campione e dell'operatore
  • Regolazione degli scostamenti di temperatura
Applicazioni:
Preparazione dei campioni, conservazione dell'enzima, reazioni enzima-substrato, amplificazione del DNA, degenerazione del gel per elettroforesi e coagulazione del siero
Warranty
Garanzia limitata standard di 2 anni Thermo Fisher Scientific. Per maggiori dettagli consultare il rappresentante di zona.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE, cULus, RoHS
Tipo di unità di controllo PID
Materiale Powder-coated Steel
No. of Places 2 Blocks
Tipo di spina CN, EU, UK
Umidità relativa ≤ 80%
Temperature Range (Metric) Temperatura ambiente da + 5° a 130 ° C (temperatura ambiente a 25 ° C)
Tipo Bagno secco/blocco
Fusibile 250V 5A
Heat Up Time ≤ 20 min. da 30° a 130 °C
Include Bagno a secco, spine CN, UE e UK, dispositivo di sollevamento del blocco
Precisione termica ≤ ± 0,5 °C
Uniformità termica ≤ ± 1 °C
Temporizzatore Da 0 a 99:59 min o in continuo
Warranty 2 anni, sostituzione
Dimensioni (L x P x A) 12.5 x 7.9 x 3.9 in (318 x 200 x 100 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 12,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 318 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7,9in.
Altezza (sistema imperiale) 3,9in.
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Peso (sistema imperiale) 7.28 libbre
Peso (sistema metrico) 3.3 kg
Requisiti elettrici 200/240 V, 50/60 Hz (CN, UE, UK)
Tensione Da 200 a 240 V
Frequenza 50/60
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Bagni a secco con controllo digitale/blocchi riscaldanti Isotemp™ >