Learn More
Fisherbrand™ Model 705 Sonic Dismembrator Accessory
4 Tip horn for use with 500 or 700 watt sonicator systems; replacement tip also available.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.50000kg
Codice prodotto. 15310382
  • 1930.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For processing 0.5 to 15ml volumes
  • Process 4 samples at one time
Specifica
Specifica
4-tip Horn
Lyse cells, shear DNA, dissolve solids
FB705 Sonic Dismembrator and Q700 Sonicator