Learn More
Fisherbrand™ Model 705 Sonic Dismembrator Accessory
4 Tip horn for use with 500 or 700 watt sonicator systems; replacement tip also available.
464.00€ - 1930.00€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15320382
|
Fisherbrand™
|
Replacement Tip | 4-Tip Horn ( #4659) |
464.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15310382
|
Fisherbrand™
|
4-tip Horn | FB705 Sonic Dismembrator and Q700 Sonicator |
1930.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- For processing 0.5 to 15ml volumes
- Process 4 samples at one time