Learn More
Fisherbrand™ Sonde per disintegratore a ultrasuoni modello 50 e 120
Image shows (left to right): 4423, 4422, 4435.
Marca:  Fisherbrand™ FB4435
Codice prodotto. 12931181
  • 400.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Queste sonde Fisher Scientific™ sono progettate per l'uso con i disintegratori a ultrasuoni modello 50 e modello 120.
  • 1/4 in. Probe for Model 50/120 Sonic Dismembrator
  • For processing 10 to 50mL volumes
Specifica
Specifica
120 μm maximum
10 to 50 mL
1/4 pollici
6mm
1 probe
Sonda
0.25 pollici
0.63cm
Model 120 sonic dismembrator
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Sonde per disintegratore a ultrasuoni modello 50 e 120 > Probe; 1/4 in.; Processing volume: 5 to 50mL