Learn More
Fisherbrand™ Agitatori magnetici RT Basic
Massima affidabilità con la semplicità del plug-and-play — ideale per le operazioni di agitazione di routine
Marca: Fisherbrand™ 88860008
143.65 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Due piastre di copertura antiscivolo in silicone fornite con tutte le unità (1 nero e 1 bianco)
Descrizione
L'affidabilità dell'agitatore magnetico plug-and-play RT Basic è ideale per applicazioni di agitazione di routine. È possibile scegliere tra tre opzioni di dimensioni —120 mm, 170 mm o 220 mm — tutte con design leggero e a basso profilo con ingombro estremamente ridotto. Gli agitatori RT Basic sono dotati di superficie e corpo in polipropilene resistente ai prodotti chimici, un forte accoppiamento magnetico per garantire un'agitazione costante durante le procedure sperimentali e un motore CC brushless che non genera calore. Intervallo di controllo analogico della velocità da 150 a 2500giri/min. Tutte le unità sono dotate di due piastre di copertura antiscivolo in silicone per una maggiore protezione contro le perdite di liquido.
- Design leggero con profilo basso a ingombro ridotto
- Forte accoppiamento magnetico per garantire un'agitazione costante durante le procedure sperimentali
- Il motore CC brushless non genera calore e non “cuoce” i campioni
- La superficie e il corpo in polipropilene offrono un'ottima resistenza agli agenti chimici
- Tre opzioni di dimensioni — 120 mm, 170 mm o 220 mm
- Controllo analogico della velocità: da 150 a 2500 giri/min
- Tappo rimovibile
- Basso assorbimento elettrico
Servizi
2-year
Specifica
Da 150 a 2500 giri/min | |
2L | |
4.72 in | |
5.12 x 5.12 x 2.56 in (130 x 30 x 65 mm) | |
65 mm | |
130 mm | |
30 mm | |
Set di cavi con varie spine |
Polipropilene | |
Da 100 a 240 V | |
120 mm | |
2.56 in | |
5.12 in | |
5.12 in | |
50/60 Hz | |
Motore a CC brushless |