Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Anemometer/Thermometers
Designed for intuitive and easy operation
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17000kg
Includes: Quattro batterie AAA
Descrizione
Anemometro/termometro Fisher Scientific™ Traceable™ con richiamo delle letture minima/massima al tocco di un pulsante
- Funzionamento semplice
- Robusto involucro in plastica ABS; lunga durata in condizioni di laboratorio critiche
- O-ring
- Tastiera a membrana per tenere lontani polvere e sporco
- Il pulsante HOLD blocca la lettura sul display
- LCD ad alto contrasto con cifre di 0.375 poll.
- Dimensioni: 1.50 x 8.25 x 1.50 pollici (38.1 x 209.5 x 38.1 mm)
- Peso: 6 once (170.1g)
Certifications
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA; indicates traceability to standards provided by NIST™.
Specifica
±0.8 °C | |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
8.25 in. | |
Da 32° a 122 °F | |
6 once |
ABS Plastic | |
Misurazione di flusso d'aria e temperatura | |
21 cm | |
Da 0° a 50 °C | |
170 g |