Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Anemometer/Thermometers
Designed for intuitive and easy operation
127.00€ - 296.00€
Specifica
Accuracy | ±0.8 °C |
---|---|
Case Material | ABS Plastic |
Certificazione/Conformità | ISO 17025, A2LA, NIST |
Lunghezza (sistema imperiale) | 8.25 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 21 cm |
Includes: Quattro batterie “AAA”
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11744196
|
Fisherbrand™
|
Misurazione di flusso d'aria e temperatura |
127.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11754196
|
Fisherbrand™
|
Misurazione di flusso d'aria, temperatura, umidità e punto di rugiada |
152.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11764196
|
Fisherbrand™
|
Misurazione di flusso d'aria, temperatura, umidità, punto di rugiada e pressione barometrica |
296.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Anemometro/termometro Fisher Scientific™ Traceable™ con richiamo delle letture minima/massima al tocco di un pulsante
- Funzionamento semplice
- Robusto involucro in plastica ABS; lunga durata in condizioni di laboratorio critiche
- O-ring
- Tastiera a membrana per tenere lontani polvere e sporco
- Il pulsante HOLD blocca la lettura sul display
- LCD ad alto contrasto con cifre di 0.375 poll.
- Dimensioni: 1.50 x 8.25 x 1.50 pollici (38.1 x 209.5 x 38.1 mm)
- Peso: 6 once (170.1g)
Certifications
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA; indicates traceability to standards provided by NIST™.
Specifica
±0.8 °C | |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
21 cm | |
Da 0° a 50 °C | |
170 g |
ABS Plastic | |
8.25 in. | |
Da 32° a 122 °F | |
6 once |