Learn More
Fisherbrand™ Termometri per frigorifero Traceable™ Digital-Bottle™, modello standard
Termometri innovativi per frigorifero/congelatore Digital-Bottle con lettura dei valori MINIMO/MASSIMO
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
I termometri per frigorifero Fisher Scientific™ Traceable™ Digital-Bottle™ consentono di visualizzare i valori minimo e massimo nel corso di un qualsiasi intervallo temporale; l'intera unità è impermeabile
- Intervallo di temperatura compreso tra -22° e +122 °F (-30° e +50 °C)
- Risoluzione di 0.1°
- La precisione è di ±1.0 °C; la precisione dei modelli Ultra è di ±0.4 °C nei punti testati
- Certificato NIST in dotazione
- La sonda in acciaio inox protegge l'elevata precisione del sensore del termistore
- Il flacone GRAS pieno di liquido imita le temperature del campione liquido
- Liquido GRAS (Generally Recognized As Safe, generalmente considerato sicuro) secondo FDA (Food and Drug Administration) — USA
- Disponibile con riempimento liquido o di biglie in vetro
- Il supporto in plastica ABS resistente alle sostanze chimiche può stare su uno scaffale oppure può essere attaccato alla parete di un frigorifero o a qualsiasi altra parete con il Velcro fornito — dimensioni 2.25 x 2.25 x 1.25 in.
Certifications
Traceable Thermometer is provided with an individually serial-numbered Traceable Certificate from an ISO™ 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
Compliance
Il termometro Traceable è dotato di un certificato Traceable con numero di serie individuale rilasciato da un laboratorio di calibrazione accreditato ISO™ 17025 da A2LA. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Glicole atossico | |
Sonda in acciaio inox, supporto in plastica ABS, nastro biadesivo e Velcro™, batteria all'ossido di argento sostituibile | |
Flacone con glicole atossico | |
0.1 °C | |
102.05 g | |
50 °C | |
Da -30 ° a +50 °C | |
±1 °C |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
11.7 cm | |
Modello standard | |
3.66 once | |
4.63 in. | |
−20 °C | |
Congelatori, frigoriferi, incubatori e camere ambientali | |
Digitale |