Learn More
Fisherbrand™ Termometri per frigorifero Traceable™ Digital-Bottle™, modello standard
Termometri innovativi per frigorifero/congelatore Digital-Bottle con lettura dei valori MINIMO/MASSIMO
51.25€ - 75.20€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Include | Sonda in acciaio inox, supporto in plastica ABS, nastro biadesivo e Velcro™, batteria all'ossido di argento sostituibile |
Lunghezza (sistema metrico) | 11.7 cm |
Materiale | Flacone con biglie di vetro |
Risoluzione | 0.1 °C |
Codice del prodotto | Marca | Riempimento bottiglia | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Riempimento bottiglia | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11709745
|
Fisherbrand™
|
Glicole atossico | Modello standard |
51.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11729745
|
Fisherbrand™
|
Glass Beads | Modello standard |
51.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11739745
|
Fisherbrand™
|
Glass Beads | Modello Ultra |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11719745
|
Fisherbrand™
|
Nontoxic Glycol | Modello Ultra |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
I termometri per frigorifero Fisher Scientific™ Traceable™ Digital-Bottle™ consentono di visualizzare i valori minimo e massimo nel corso di un qualsiasi intervallo temporale; l'intera unità è impermeabile
- Intervallo di temperatura compreso tra -22° e +122 °F (-30° e +50 °C)
- Risoluzione di 0.1°
- La precisione è di ±1.0 °C; la precisione dei modelli Ultra è di ±0.4 °C nei punti testati
- Certificato NIST in dotazione
- La sonda in acciaio inox protegge l'elevata precisione del sensore del termistore
- Il flacone GRAS pieno di liquido imita le temperature del campione liquido
- Liquido GRAS (Generally Recognized As Safe, generalmente considerato sicuro) secondo FDA (Food and Drug Administration) — USA
- Disponibile con riempimento liquido o di biglie in vetro
- Il supporto in plastica ABS resistente alle sostanze chimiche può stare su uno scaffale oppure può essere attaccato alla parete di un frigorifero o a qualsiasi altra parete con il Velcro fornito — dimensioni 2.25 x 2.25 x 1.25 in.
Compliance
Il termometro Traceable è dotato di un certificato Traceable con numero di serie individuale rilasciato da un laboratorio di calibrazione accreditato ISO™ 17025 da A2LA. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
ISO 17025, A2LA, NIST | |
11.7 cm | |
0.1 °C | |
102.05 g | |
50°C | |
Digitale |
Sonda in acciaio inox, supporto in plastica ABS, nastro biadesivo e Velcro™, batteria all'ossido di argento sostituibile | |
Flacone con biglie di vetro | |
3.66 once | |
4.63 in. | |
Congelatori, frigoriferi, incubatori e camere ambientali |