Learn More
Fisherbrand™ Termometri per frigorifero Traceable™ Digital-Bottle™, modello standard
Termometri innovativi per frigorifero/congelatore Digital-Bottle con lettura dei valori MINIMO/MASSIMO
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10300kg
Descrizione
I termometri per frigorifero Fisher Scientific™ Traceable™ Digital-Bottle™ consentono di visualizzare i valori minimo e massimo nel corso di un qualsiasi intervallo temporale; l'intera unità è impermeabile
- Intervallo di temperatura da -22° a +122°F (da -30° a +50°C)
- Risoluzione di 0.1°
- Precisione di ±1.0°C/Precisione del modello Ultra di ±0.4°C ai punti testati
- Fornito con certificato NIST
- La sonda in acciaio inox protegge il sensore a termistore di precisione
- Il flacone generalmente considerato sicuro (GRAS) riempito di liquido simula le temperature del campione liquido
- GRAS — liquido generalmente considerato sicuro dalla Food and Drug Administration (FDA) degli USA
- Disponibile con riempimento liquido o biglie di vetro
- Supporto in plastica ABS chimicamente resistente per ripiano; sul lato, il supporto può anche essere fissato su una parete del frigorifero o a qualsiasi parete con inserto in Velcro — 2.25 x 2.25 x 1.25 poll.
Certifications
Traceable Thermometer is provided with an individually serial-numbered Traceable Certificate from an ISO™ 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
Compliance
Il termometro Traceable viene fornito con un certificato Traceable con numero di serie individuale rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO™ 17025 accreditato da A2LA. Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Glass Beads | |
Sonda in acciaio inox, supporto in plastica ABS, nastro biadesivo e Velcro™, batteria all'ossido di argento sostituibile | |
Flacone con biglie di vetro | |
0.1 °C | |
102.05 g | |
50°C | |
Da -30 ° a +50 °C | |
±1 °C |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
11.7 cm | |
Modello standard | |
3.66 once | |
4.63 in. | |
-20°C | |
Congelatori, frigoriferi, incubatori e camere ambientali | |
Digitale |