Learn More
Fisherbrand™ Contagiri digitali Traceable™
Vivid 0.5 in. high display. Fisherbrand Traceable Digital Tachometer measures the speed of a centrifuge from a distance up to 12 in. (30cm).
318.00€ - 344.00€
Specifica
Altezza (sistema imperiale) | 1,5 in. |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 4 cm |
Tipo | Tachimetro digitale |
Accuracy | 0.05% +0.1 rpm (From 0 to 999.9 rpm), 0.05% +1 rpm (From 1000 to 99999 rpm) |
Risoluzione | 0.1 (Below 1000 rpm), 1 (Above 1000 rpm) |
Includes:
- Il modello di misurazione con e senza contatto viene fornito con quattro batterie alcaline “AA” da 1.5°V, robusta custodia in ABS, linguette autoadesive riflettenti, luce interna, cono, due manopole (per la misurazione delle velocità) e una custodia di trasporto
- Il modello di misurazione senza contatto viene fornito con quattro batterie alcaline “AA” da 1.5°V, robusta custodia in ABS, linguette autoadesive riflettenti, luce interna e custodia di trasporto
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11714276
|
Fisherbrand™
90028-46 |
Misurazioni con e senza contatto | Da 0.1 a 99.999 gir/min | N/A | N/A | N/A | |||||
11724276
|
Fisherbrand™
90028-49 |
Solo misurazioni senza contatto | Da 1 a 99,999 gir/min | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
Vivid 0.5 in. high display. Fisherbrand Traceable Digital Tachometer measures the speed of a centrifuge from a distance up to 12 in. (30cm). Five-digit LCD; memory feature lets you recall the highest, lowest, and last reading. Rugged ABS case.
- LCD a cinque cifre; la funzione di memoria consente di richiamare le letture massime, minime e più recenti
- Robusta custodia in ABS
Modello di misurazione con e senza contatto
- Utilizzare il sensore senza contatto per ottenere le letture della velocità in giri/min; utilizzare il sensore a contatto per la lettura diretta delle velocità periferiche in piedi o metri al minuto
- Rileva velocità da 0.1 a 99,999 giri/min; risoluzione pari a 0.1 sotto 1000 e a 1 sopra 1000
- Il sensore a contatto fornisce letture da 0.1 a 19,999 giri/min, da 0.05 a 1999.9 m/min o da 0.2 a 6560 pd/min; precisione 0.05 % + 0.1 giri/min da 0 a 999.9 giri/min e 0.05 % + 1 giri/min da 1000 a 99,999 giri/min
- Dimensioni: 8.50L × 2.50P × 1.50 pollici A (21.5 × 6 × 4 cm); peso: 10.50 once (298g)
- Rileva velocità da 10 a 99,999 giri/min; risoluzione pari a 0.1 sotto 1000 e a 1 sopra 1000
- Misura la velocità di una centrifuga da una distanza di 2 - 78 pollici (5.1 - 198 cm)
- L'unità ha una precisione entro lo 0.05 % del fondo scala
- L'indicatore sul pannello display avvisa automaticamente l'utente quando la batteria è scarica
- Dimensioni: 7.50L × 2.75P × 1.50 pollici A (19 × 7 × 4 cm); peso: 9 once (255 g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
1,5 in. | |
Tachimetro digitale | |
0.1 (Below 1000 rpm), 1 (Above 1000 rpm) |
4 cm | |
0.05% +0.1 rpm (From 0 to 999.9 rpm), 0.05% +1 rpm (From 1000 to 99999 rpm) |