Learn More
Standard di tampone per pH Traceable™, materiale di riferimento certificato (CRM)
IUPAC formulation
21.45€ - 36.90€
Specifica
Materiale o nome chimico pH Buffer Standards
Da utilizzare con (applicazione) Calibration
Da utilizzare con (apparecchiatura) Instruments and Electrodes
Forma fisica Liquid
Tipo di soluzione Buffer
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio pH Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio pH Prezzo Quantità e disponibilità  
11774256
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand
98769-34
6 x 100 ml 6 dosi da 100 ml 4.005
36.90€
pezzi 6
11744256
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand
90012-05
16 once (473 ml) Flacone 4.005
21.45€
Pezzo
11784256
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand
98769-35
6 x 100 ml 6 dosi da 100 ml 7.00
36.90€
pezzi 6
11754256
Vedere i documenti
Fisherbrand
98769-32
16 once (473 ml) Flacone 7.0 N/A N/A N/A
11794256
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand
98769-36
6 x 100 mL 6 shots of 100mL 10.012
36.90€
pezzi 6
11764256
Vedere i documenti
Fisherbrand
98769-33
16 once (473 ml) Flacone 10.012 N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
IUPAC formulation
  • Compatible with all makes and instruments and electrodes
  • Accuracy at 25°C is ±0.010 pH
Specifica
Specifica
pH Buffer Standards
Instruments and Electrodes
Buffer
Tracciabili NIST
Calibration
Liquid
Accuracy at 25°C is ±0010pH
Certified
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Standard di tampone per pH Traceable™, materiale di riferimento certificato (CRM)