Learn More
Includes: Due batterie AAA
Descrizione
Consente di trasferire e pesare cristalli, materiale in granuli, solidi, liquidi, precipitati, sostanze chimiche e costose.
- Bilancia con display digitale nella comoda impugnatura
- Tasti a sfioramento a tre posizioni nell'impugnatura per la tara, mantenere la visualizzazione e passare da grammi a once
- L'LCD indica la carica della batteria
- L'ampia sessola riduce al minimo i versamenti
- La plastica ABS resistente a sostanze chimiche e alla corrosione trasferisce i materiali senza che si attacchino
- La sessola può contenere da 32 ml/1.1 once liquide, il suo volume è di 32 cm3/1.95 pollici cubi; staccabile dalla bilancia per un lavaggio sicuro in lavastoviglie
- Marcature sulla sessola graduate da 5 a 30 ml
- Intervallo di pesatura: da 0.0 a 10.580 once (da 0.0 a 300.0g) Leggibilità: 0.005 once (0.1g)
- Livello di ripetibilità: 0.1g
- Gamma della tara: da 0 a 450g
- Linearità: ±0.2g
- Dimensioni: 9 × 2 × 1 poll. (22.9 × 5.1 × 2.5 cm)
- Peso: 3 once (85g)
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Tasti funzione | |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
LCD | |
Due batterie AAA | |
Plastica ABS | |
0.1 g | |
9 in. | |
2 in. | |
1 in. | |
0.17 lb. |
AAA | |
300 g | |
0.1 g | |
± 0.2g | |
3475 | |
Spatula Balance | |
22.9 cm | |
5.1 cm | |
2.5 cm | |
0.08 kg |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Traceable™ SpatulaBalance™ > Traceable™ SpatulaBalance™; Weighing Range: 0 to 300 g