Learn More
Fisherbrand™ Orologio a parete Traceable™ con diametro quadrante da 12 poll.
Orologio a parete robusto da laboratorio con lancetta dei secondi a movimento continuo silenzioso.
Marca: Fisherbrand™ 90024-70
19.05 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Corpo resistente alla polvere e agli schizzi, vite per montaggio a parete e una batteria AA.
Descrizione
Sturdy laboratory wall clock with sweeping second hand.
- L'orologio indica il tempo fino ai secondi, con una precisione del cristallo di quarzo dello 0.01%
- Quadrante dal diametro di 12 pollici (25 cm)
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Orologio a parete | |
Analog | |
30.5 cm | |
Orologio a parete robusto da laboratorio con lancetta dei secondi a movimento continuo silenzioso | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
0.0001 | |
12 in. | |
Corpo resistente alla polvere e agli schizzi, vite per montaggio a parete e una batteria AA | |
Ciascuno |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Orologio a parete Traceable™ con diametro quadrante da 12 poll. > Wall Clock with 10 in. dia. Face