Learn More
Fisherbrand™ Timer a tenuta d'acqua e di vapore Traceable™
Per laboratori di alimenti/bevande, laboratori umidi, aree di lavaggio, acquacoltura, ambienti ad alta umidità, lavoro sul campo.
Marca:  Fisherbrand™ 93678-98
27.98 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15359433
  • 29.45€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Fisher Scientific™ Traceable™ Waterproof/Steamproof Timer is used in food/beverage labs, wet labs, washdown areas, and for aquaculture, high humidity environments, field work.
  • Resolution: 1 sec.
Specifica
Specifica
Timer a tenuta d'acqua e di vapore
Audible
1 sec.
2,75 once
Supporto, ventosa rimovibile, batteria, certificato Traceable
NIST
99 min. 59 sec.
0,01%
Digitale
77,96 g
Uso nei laboratori per alimenti/bevande, laboratori umidi, aree di lavaggio, acquacoltura, ambienti ad alta umidità, lavoro sul campo
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Timer a tenuta d'acqua e di vapore Traceable™ > Waterproof/Steamproof Timer