Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ and Wellwash™ Versa™ Microplate Strip Washer: Bottles
Accessories for Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
219.00€ - 562.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11708006
|
Thermo Scientific™
N10812 |
4 L | Wash Bottle B |
372.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11737996
|
Thermo Scientific™
N10810 |
4 L | Waste Bottle |
246.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11797996
|
Thermo Scientific™
N10811 |
4 L | Wash Bottle A |
372.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11718006
|
Thermo Scientific™
N10813 |
4 L | Rinse Bottle |
372.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11758006
|
Thermo Scientific™
N10814 |
9 L | Waste Bottle |
562.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11777996
|
Thermo Scientific™
N10809 |
2 L | Rinse Bottle |
265.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11767996
|
Thermo Scientific™
N10808 |
2 L | Wash Bottle B |
265.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11727996
|
Thermo Scientific™
N10806 |
2 L | Waste Bottle |
219.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11747996
|
Thermo Scientific™
N10805 |
2 L | Wash Bottle |
258.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11757996
|
Thermo Scientific™
N10807 |
2 L | Wash Bottle A |
265.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Accessories for Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
For use with Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
- Subsitute bottles of different sizes for added convenience
- Wash and waste bottles include liquid level sensors
- 4L wash and 9L waste bottles available for automation applications
ELISA-based assays, cell washing
Specifica
Cap with tubing and liquid level sensors |