Learn More
Fisherbrand™ Provette da ibridazione
Fits FisherBiotech™ Hybridization Incubator rotisseries and most rotisseries that accept standard 35 or 70mm diameter tubes.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.32000kg
Codice prodotto. 11704919
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Fits FisherBiotech™ Hybridization Incubator rotisseries and most rotisseries that accept standard 35 or 70mm diameter tubes.
  • Thick-walled borosilicate glass
  • Includes polypropylene cap
  • O-ring is available for 35mm tubes (sold separately, Cat. No. 13-247-RNG)
Specifica
Specifica
Polypropylene
Hybridization Tube
35 mm
Borosilicate Glass
With Cap
5.90 in.
1.37 in.
35 mm
FisherBiotech hybridization incubator rotisseries
150 mm