Learn More
Fisherbrand™ Provette da ibridazione
Fits FisherBiotech™ Hybridization Incubator rotisseries and most rotisseries that accept standard 35 or 70mm diameter tubes.
106.00€ - 161.00€
Specifica
Materiale chiusura | Polypropylene |
---|---|
Tipo di chiusura | With Cap |
Materiale | Borosilicate Glass |
Product Type | Hybridization Tube |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | FisherBiotech hybridization incubator rotisseries |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16357281
|
Fisherbrand™
|
1.37 in. | 3.93 in. |
161.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11714919
|
Fisherbrand™
|
1.37 in. | 11.81 in. |
161.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11704919
|
Fisherbrand™
|
1.37 in. | 5.90 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11791436
|
Fisherbrand™
|
2.75 in. | 11.81 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Fits FisherBiotech™ Hybridization Incubator rotisseries and most rotisseries that accept standard 35 or 70mm diameter tubes.
- Vetro borosilicato a parete spessa
- Con tappo in polipropilene
- O-ring disponibile per tubi di 35mm (venduti separatamente, cod. prod. 13-247-RNG)
Specifica
Polypropylene | |
Borosilicate Glass | |
FisherBiotech hybridization incubator rotisseries |
With Cap | |
Hybridization Tube |