Learn More
Fisherbrand™ Provette da ibridazione
Fits FisherBiotech™ Hybridization Incubator rotisseries and most rotisseries that accept standard 35 or 70mm diameter tubes.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Fits FisherBiotech™ Hybridization Incubator rotisseries and most rotisseries that accept standard 35 or 70mm diameter tubes.
- Vetro borosilicato a parete spessa
- Con tappo in polipropilene
- O-ring disponibile per tubi di 35mm (venduti separatamente, cod. prod. 13-247-RNG)
Specifica
Polipropilene | |
Provetta per ibridizzazione | |
70 mm | |
Vetro borosilicato | |
Con |
11.81 in. | |
2.75 in. | |
70 mm | |
Tamburi per incubatori di ibridizzazione FisherBiotech | |
300 mm |