Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
GREENER_CHOICE
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications.
Marca:  Fisherbrand™ 11010254
Codice prodotto. 17817241
  • 78.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The labels can be printed on and will not bleed. Perfect for distinguishing amongst various specimens.
Specifica
Specifica
White
Non-sterile
12.7 mm
Dot label sheet
0.5 in.