Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
GREENER_CHOICE
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications.
20.00€ - 78.00€
Specifica
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 12.7 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 19
Codice del prodotto Marca Colore Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
17877201
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11010216
Green Dot label sheet
58.00€
20 fogli
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17887201
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11010217
Orange Dot label sheet
58.00€
20 fogli
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17897201
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11010218
Red Dot label sheet
58.00€
20 fogli
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17807211
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11010219
Yellow Dot label sheet
58.00€
20 fogli
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17867211
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
11010225
Assorted Dot label sheet
73.00€
25 fogli
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17877211
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11010226
Beige Dot label roll
20.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17807231
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11010239
Gold Dot label roll
20.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17897221
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11010238
Blue Dot label roll
20.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17817231
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11010240
Gray Dot label roll
20.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
17827231
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11010241
Green Dot label roll
20.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
17837231
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11010246
Lavender Dot label roll
20.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
17847231
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11010247
Orange Dot label roll
20.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
17857231
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11010248
Pink Dot label roll
20.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
17867231
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11010249
Red Dot label roll
20.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
17897231
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11010252
Yellow Dot label roll
20.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
17887231
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11010251
Violet Dot label roll
20.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
17877231
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11010250
Silver Dot label roll
20.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
17817241
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11010254
White Dot label sheet
78.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
17807241
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
11010253
Assorted Dot label sheet
78.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Description
Description
The labels can be printed on and will not bleed. Perfect for distinguishing amongst various specimens.
Specifications
Specifications
Non-sterile
0.5 in.
12.7 mm
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates