Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
GREENER_CHOICE
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications.
Marca:  Fisherbrand™ 11010252
Codice prodotto. 17897231
  • 20.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The labels can be printed on and will not bleed. Perfect for distinguishing amongst various specimens.
Specifica
Specifica
Yellow
Non-sterile
0.5 in.
Dot label roll
Roll of 1000 dots
12.7 mm