Learn More
Fisherbrand™ Flaconcini in vetro borosilicato per scintillazione da 20 ml: Tappi in polipropilene bianco
Use these general purpose vials with all common counters. Fisherbrand™ 20mL Borosilicate Glass Scintillation Vials with white polypropylene caps feature potassium-free glass composition which provides consistently low activity counts and excellent light transmission.
277.00€ - 367.00€
Specifica
Material (Liner) Foglio rinforzato con pasta metallizzata
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.12 in.
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale Vetro borosilicato
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo di chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
12383317
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
FS74504-20
Tappi inseriti
367.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
12393317
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
FS74512-20
Separate Screw Cap
277.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 29-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use these general purpose vials with all common counters. Fisherbrand™ 20mL Borosilicate Glass Scintillation Vials with white polypropylene caps feature potassium-free glass composition which provides consistently low activity counts and excellent light transmission.
  • Caps fit GPI 22-400 thread finish and are suitable for marking
Order Info
O.D. x H (with cap): 1.125 x 2.375 in. (28 x 61mm). Vials with caps attached are shrink-wrapped in five trays of 100 per case. When caps are separate, vials are shrink-wrapped in five trays of 100 per case, and caps are packed in five polybags of 100 caps each.
Specifica
Specifica
Foglio rinforzato con pasta metallizzata
Bianco
Vetro borosilicato
2.37 in.
0.67 oz.
Polipropilene
Scintillation Vial
1.12 in.
28 mm
20 ml
Vassoi termoretraibili
20 mL
61 mm
22-400
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Flaconcini in vetro borosilicato per scintillazione da 20 ml: Tappi in polipropilene bianco