Learn More
Fisherbrand™ 3/8 in. Dot Labels
GREENER_CHOICE
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196°C (-311°F). Our cryo labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear–perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage.
Marca:  Fisherbrand™ 11010233
13.39 EUR valido fino al 2024-12-20
Usa il codice promo "21731" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17847221
  • 16.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear - perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage
Specifica
Specifica
Pink
Non-sterile
0.37 in.
Dot label roll
1000/Roll
9.55 mm